Learn More
Hamilton™ Jeringas Microliter serie 701N
Diseñadas para su uso con muestreadores automáticos de cromatografía de gas (GC) y muestreadores automáticos de líquidos (ASL) Agilent 7670, 7671 y 7672. Las jeringas de muestreador automático cementadas para Gastight™ Agilent 7670, 7671 y 7672 ALS GC tienen una punta de émbolo de PTFE que crea una conexión hermética entre el cuerpo de la jeringa y el émbolo, lo que permite el muestreo de líquidos o gases.
85.40€ - 475.00€
Especificaciones
Material | Vidrio de borosilicato (cuerpo), Acero inoxidable (émbolo) |
---|---|
Calibre de aguja | 26s G |
Diámetro interior (imperial) | 0,019 in |
Diámetro interior de la aguja (imperial) | 0,005 in |
Diámetro interior de la aguja (métrico) | 0,013 cm |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10189930
|
Hamilton™
80300 |
Unidad |
85.40€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
10140221
|
Hamilton™
80366 |
6/paq. |
475.00€
paquete de 6 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
- Jeringa Hamilton original de ajuste manual
- Ideal para dispensar volúmenes desde 0,5 μL hasta 500 μL
- Hay disponible una gran variedad de diferentes terminaciones y opciones de aguja en esta serie
Especificaciones
Vidrio de borosilicato (cuerpo), Acero inoxidable (émbolo) | |
0,019 in | |
0,013 cm | |
0,26 in | |
0,66 cm | |
2 in | |
51 mm | |
137,9 bar | |
50 °C | |
701 N | |
10 °C | |
Afilada, biselada, curva, sin perforación | |
Cementada |
26s G | |
0,005 in | |
0,018 in | |
0,048 cm | |
0,047 cm | |
2 in | |
Jeringa para muestreador automático Microliter | |
122 °F | |
50 °F | |
2 | |
10 μl | |
Muestreador automático de líquidos Agilent 7670, 7671 y 7672, y muestreadores automáticos de cromatografía de gases |