Learn More
Hamilton™ Jeringas Microliter serie 701N
Diseñadas para su uso con muestreadores automáticos de cromatografía de gas (GC) y muestreadores automáticos de líquidos (ASL) Agilent 7670, 7671 y 7672. Las jeringas de muestreador automático cementadas para Gastight™ Agilent 7670, 7671 y 7672 ALS GC tienen una punta de émbolo de PTFE que crea una conexión hermética entre el cuerpo de la jeringa y el émbolo, lo que permite el muestreo de líquidos o gases.
Marca:  Hamilton™ 80300
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10189930
  • 85.40€ / cada uno
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
  • Jeringa Hamilton original de ajuste manual
  • Ideal para dispensar volúmenes desde 0,5 µL hasta 500 µL
  • Hay disponible una gran variedad de diferentes terminaciones y opciones de aguja en esta serie
Especificaciones
Mostrar más
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Hamilton™ Jeringas Microliter serie 701N > Modelo 701 N; 10 μl; calibre 26s; 51 mm de L; estilo de punta: 2