Learn More
Bel-Art™ Homogeneizador de microtubos: morteros y tubos
Resistentes al calor y a los productos químicos, sin colorantes
Marca:  Bel-Art™ F65000-0005
182.80 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25045" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17739824
  • 203.00€ / paquete de 100
Fecha estimada de envío: 19-06-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Resistentes al calor y a los productos químicos, sin colorantes
Las puntas de las manos de morteros y los microtubos emparejados se pueden utilizar con el homogeneizador o con el procesamiento manual.
  • Tolerancias ajustadas, homogeneización completa y molienda de materiales
  • Resistentes a productos químicos y al calor, sin colorantes para eliminar la posible lixiviación de los metales pesados en las muestras
  • Fabricado y empaquetado en una sala limpia de clase 10 000
  • Certificado de ausencia de ADNasa, ARNasa y pirógenos
  • Fabricados con polipropileno sin falato/éster de falato y animal
  • Disponibles a granel o en packs
Manos de mortero
  • El cuerpo acanalado exclusivo proporciona un control preciso con la tramapa de homogeneización de las muestras sensibles a cizallamiento
  • Compatibles con la mayoría de los adaptadores de mezcladores motorizados
Tubos
  • Fondos de tubo un 25 % más grueso que el estándar del sector
  • Superficies de tapón y lado esmeriladas para etiquetado, diseño de tapón de cierre positivo y parte superior perforable
Especificaciones
Especificaciones
Mortero y tubo
0,5 mL
Sí
100/paq.
Sí
0/1 V
Polipropileno
Sistema homogeneizador de microtubos
Paquete individual
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Bel-Art™ Homogeneizador de microtubos: morteros y tubos > Tubo y mano de mortero de 0,5 ml; envase individual