Learn More
TBS with Tween™ (TBST), 20X Solution, Molecular Biology Grade, Ultrapure, Thermo Scientific Chemicals
Se utiliza en protocolos Western blotting.
Marca: Thermo Scientific J77500.K2
Descripción
Se utiliza en protocolos de Western blot.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
TBS con Tween™ (TBST) | |
Solución | |
Temperaturas ambientes |
1 L | |
20X |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
244907 | Certificado de análisis | 20/12/2024 | J77500.K2,J77500.K8 |
233631 | Certificado de análisis | 05/12/2023 | J77500.K2,J77500.K8 |
198178 | Certificado de análisis | 15/11/2023 | J77500.K2,J77500.K8 |
231309 | Certificado de análisis | 07/08/2023 | J77500.K2,J77500.K8 |
226125 | Certificado de análisis | 09/05/2023 | J77500.K2,J77500.K8 |