Learn More
TBS with Tween™ (TBST), 20X Solution, Molecular Biology Grade, Ultrapure, Thermo Scientific Chemicals
Se utiliza en protocolos Western blotting.
190.32€ - 348.00€
Especificaciones
Tipo de producto | TBS con Tween™ (TBST) |
---|---|
Formulario | Solución |
Concentración | 20X |
Contenido y almacenamiento | Temperaturas ambientes |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15805428
|
Thermo Scientific
J77500.K2 |
1 L |
190.32€
1 litro |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15815428
|
Thermo Scientific
J77500.K8 |
5 l |
348.00€
5 litros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Se utiliza en protocolos de Western blot.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
TBS con Tween™ (TBST) | |
Solución | |
20X | |
Temperaturas ambientes |