Learn More
Bel-Art™ Morteros de polipropileno desechables SP Scienceware™
Para la resuspensión de células bacterianas, precipitados de ácidos nucleicos o proteínas y gránulos de otros materiales.
Marca:  Bel-Art™ F19923-0001
94.54 EUR hasta el 2025-06-13
Use el código promocional "24123" para aplicar la oferta.
Código de producto. 10735925
  • 110.00€ / paquete de 100
En stock
para ver el stock
Edge
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
For re-suspending bacterial cells, precipitates of nucleic acids or proteins and pellets of other materials.
  • Esterilizables en autoclave o desechables
Especificaciones
Especificaciones
1.5 mL
Mano de mortero
Tubos de microcentrífuga de 1,5 ml
8,5cm
Disposable Pestles and Microcentrifuge Tubes
Unglazed
Polipropileno
Para la resuspensión de células bacterianas, precipitados de ácidos nucleicos o proteínas y gránulos de otros materiales
3,5 in
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Bel-Art™ Morteros de polipropileno desechables SP Scienceware™ > 8,5 cm de largo; 100/paquete