Learn More
Cytiva Dispositivos de filtración al vacío de vidrio
Equipos y accesorios para la filtración en vacío
Marca: Cytiva 10442000
Descripción
- Tipo de producto: Colector de filtración al vacío
- Volumen del embudo: 250 ml
- Formato del filtro: 47/50 mm
- Área de filtración de 12.5 cm2
- Diámetro del filtro: 80 mm (filtro), 40 mm (prefiltro): 80 mm
- Altura (métrica): 225/450 mm (8,9 pulg./17,7 pulg.) (sin/con matraz Erlenmeyer)
- Material: vidrio de borosilicato (colector superior e inferior, matraz), vidrio D2 (frita), acero inoxidable/PTFE (tamiz), PTFE/silicona (sellos), aluminio/acero inoxidable (abrazadera), silicona (tapa)
- Utilizable con varios filtros de membrana.
Especificaciones
Autoclavable | |
Reutilizable | |
Vidrio de borosilicato | |
250 mL | |
12,5 cm2 | |
Glass Frit Filter | |
1/paq. | |
8.9 pulg., 817,7 pulg. | |
80 mm |
Filtro de frita de vidrio con conexión de tapón de goma | |
Filtro de vacío | |
Fibra de vidrio | |
No estéril | |
Filtration and biological analysis | |
GV 050/0 | |
Colector de filtración en vacío | |
225/450 mm |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Oferta en pruebas de productos lácteos y vegetales
Productos de prueba de calidad para todas sus necesidades.Promo Code: 24134Expires: 2025-03-31