Learn More
Fisherbrand™ Tapón a presión de PE, transparente, para viales con tapón a presión
Los tapones de polipropileno son químicamente inertes e idóneos para la mayoría de aplicaciones cromatográficas.
Marca:  Fisherbrand™ 22 08 0794
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11510565
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
  • Tapón a presión de PE
  • Transparente
  • Cubierta cerrada
  • Los tapones a presión son fáciles de aplicar y retirar, eliminan la necesidad de herramientas de encapsulado o descapsulado
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Transparente
Polietileno
ND22
22 mm
A presión
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Fisherbrand™ Tapón a presión de PE, transparente, para viales con tapón a presión > 22 mm