Learn More
Cytiva Dispositivos de filtración al vacío de vidrio
Equipos y accesorios para la filtración en vacío
Marca:  Cytiva 10442200
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11314944
  • 855.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 15-04-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Tipo de producto: Colector de filtración al vacío
  • Volumen del embudo: 250 ml
  • Formato del filtro: 47/50 mm
  • Área de filtración de 12.5 cm2
  • Diámetro del filtro: 80 mm (filtro), 40 mm (prefiltro): 80 mm
  • Altura (métrica): 225/450 mm (8,9 pulg./17,7 pulg.) (sin/con matraz Erlenmeyer)
  • Material: vidrio de borosilicato (colector superior e inferior, matraz), vidrio D2 (frita), acero inoxidable/PTFE (tamiz), PTFE/silicona (sellos), aluminio/acero inoxidable (abrazadera), silicona (tapa)
  • Utilizable con varios filtros de membrana.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Autoclavable
Reutilizable
Vidrio de borosilicato
250 mL
12,5 cm2
Glass Frit Filter, Hose Coupling
1/paq.
8.9 pulg., 817,7 pulg.
80 mm
Glass frit filter with hose coupling connection and Erlenmeyer flask (1000 mL, NS45)
Filtro de vacío
PTFE
No estéril
Filtration and biological analysis
GV 050/2
Colector de filtración en vacío
225/450 mm
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Cytiva Dispositivos de filtración al vacío de vidrio > GV 050/1;