Learn More
Hamilton™ Jeringas Gastight™ y Microliter™: Jeringas modelo 7000.5 para ALS GC Agilent 7673, 7683, 7693 y 6850: Analizador modelo 7000,5
Diseñadas para su uso con muestreadores automáticos de cromatografía de gases (GC) y muestreadores automáticos de líquidos (ASL) Agilent 7673, 7683, 7693 y 6850
Marca: Hamilton™ 86276
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Las jeringas Microliter tienen un émbolo de acero inoxidable que se ajusta manualmente al cuerpo de vidrio y se han diseñado para el muestreo de líquidos.
Terminación de jeringa
- Cubo estriado (KH): conjunto de émbolo/aguja extraíble, el cubo estriado se utiliza exclusivamente en las jeringas de la serie 7000
- Estilo de punta AS: punta de aguja con estilo cónico especial utilizada en jeringas de muestreadores automáticos; la punta de aguja sin perforación se recomienda para la penetración de septum. Calibres disponibles: 23s, 26s
Especificaciones
Vidrio de borosilicato (cuerpo), Acero inoxidable (émbolo) | |
0,049 in | |
0,25 mm | |
0,26 in | |
6,6 mm | |
1,7 in | |
43 mm | |
29,99 bar (6000 psi) | |
155 °C | |
KH 7000.5 | |
10 °C | |
0,5 μl | |
Muestreador automático de líquidos Agilent 7673, 7683 y 6850, muestreadores automáticos de cromatografía de gases |
23s G | |
0,01 in | |
0,025 in | |
1,24 mm | |
0,64 mm | |
1,71 in | |
Jeringa Microliter | |
239 °F | |
50 °F | |
AS | |
Unidad | |
Cono | |
Extraíble |
Título del producto
Hamilton™ Jeringas Gastight™ y Microliter™: Jeringas modelo 7000.5 para ALS GC Agilent 7673, 7683, 7693 y 6850: Analizador modelo 7000,5 > Modelo 7000.5 KH; 5 μl; calibre 23s; 43,4 mm; estilo de punta: AS
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido