Learn More
Brady™ Candado de máxima seguridad
El cilindro de disco de 7 pines ofrece la máxima protección contra la manipulación y los cambios clave.
Marca:  Brady™ 805839
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11726785
  • 169.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 03-03-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • El grillete y el cuerpo están hechos de la aleación de acero endurecida estándar más alta
Especificaciones
Especificaciones
Candado de máxima seguridad
Negro
Candado de máxima seguridad
63,00 x 134,00 mm
75,00 mm
7
63 mm
SEC PADLOCK 55 MM SHACKLE 75 MM 1 PC/PAC
Aleación de acero endurecido
11 mm
134 mm
Aleación de acero endurecido