Learn More
Brady™ Candado de máxima seguridad
El cilindro de disco de 7 pines ofrece la máxima protección contra la manipulación y los cambios clave.
169.00€ - 260.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Candado de máxima seguridad |
---|---|
Color | Negro |
Material | Aleación de acero endurecido |
Descripción | Candado de máxima seguridad |
Diámetro de la argolla (métrico) | 11 mm |
Código de producto | Marca | Altura de la argolla (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Altura de la argolla (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11791286
|
Brady™
805837 |
26,00 mm | N/A | ||||||
15633537
|
Brady™
805837 |
26,00 mm |
232.00€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envío: 14-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15643537
|
Brady™
805838 |
50,00 mm |
260.00€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envío: 14-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11701296
|
Brady™
805838 |
50,00 mm | N/A | ||||||
11726785
|
Brady™
805839 |
75,00 mm |
169.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 30-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- El grillete y el cuerpo están hechos de la aleación de acero endurecida estándar más alta
Especificaciones
Candado de máxima seguridad | |
Aleación de acero endurecido | |
11 mm | |
7 | |
63 mm |
Negro | |
Candado de máxima seguridad | |
Aleación de acero endurecido | |
1 unidad |