Learn More
RETSCH Bolas de molienda de acero inoxidable endurecido
2.75€ - 29.45€
Especificaciones
Tipo de producto | Bolas de molienda |
---|---|
Material | Acero endurecido |
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
10174492
|
RETSCH
05.368.0108 |
15 mm |
4.55€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 25-04-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
10771613
|
RETSCH
05.368.0057 |
30 mm |
15.40€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
10771423
|
RETSCH
05.368.0056 |
40 mm |
29.45€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
10054881
|
RETSCH
05.368.0059 |
10 mm |
2.75€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 19-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
Especificaciones
Bolas de molienda | |
Acero endurecido |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
RETSCH Bolas de molienda de acero inoxidable endurecido