Learn More
RETSCH Bolas de molienda de acero inoxidable endurecido
Marca:  RETSCH 05.368.0108
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10174492
  • 4.55€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 05-05-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Especificaciones
Bolas de molienda
15 mm
MM 200 y MM 400
Acero endurecido
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
RETSCH Bolas de molienda de acero inoxidable endurecido > Diámetro: 15mm