Learn More
RETSCH Bolas de molienda de acero cromado
Marca:  RETSCH 05.368.0032
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10014440
  • 3.15€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 14-05-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Especificaciones
Bolas de molienda
12 mm
MM 200 y MM 301
Acero cromado
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
RETSCH Bolas de molienda de acero cromado > Diámetro: 12mm