Learn More
Usbeck Laborgeraete™ Pinzas de acero inoxidable
Marca: Usbeck Laborgeraete™ 3011
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Especificaciones
Romo | |
Recto | |
115 mm | |
Pinzas |
1 Paq. | |
Acero inoxidable | |
115 l mm |
Título del producto
Usbeck Laborgeraete™ Pinzas de acero inoxidable > Longitud:115 mm; estilo de hoja:Recto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido