Learn More
SI Analytics™ Electrodo combinado de metal ScienceLine
El electrodo combinado de metal SI Analytics™ ScienceLine es la primera opción para la titulación y se puede utilizar en una variedad de aplicaciones como titulaciones redox generales.
Marca: SI Analytics™ 285102413
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Electrodo combinado de metal con cabezal de conexión y cable de conexión
- Para su uso con la determinación del valor de ácido y halógenos (principalmente cloruro)
- Para determinar el número de yodo, el valor de peróxido y las titulaciones redox generales
Especificaciones
Cabezal de enchufe | |
Vidrio | |
Valoraciones de halógenos | |
Agcl 62 | |
120 mm | |
4 mm |
Diafragma de platino | |
Electrodo combinado de metal | |
Ag/AgCl | |
De -5 °C a +100 °C | |
12 mm |
Título del producto
SI Analytics™ Electrodo combinado de metal ScienceLine > Junta: Diafragma de platino
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido