Learn More
Brady™ Etiquetas multiusos de poliéster para entornos adversos para las impresoras M710 y BMP71
Etiquetas multiusos de poliéster para entornos adversos para las impresoras M710 y BMP71
Marca: Brady™ 173400
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- El poliéster permanente (B-423) es ideal para la identificación de placas de circuitos impresas y componentes electrónicos, etiquetas de códigos de barras, placas de características y la identificación de paneles solares.
- El acabado blanco brillante con acrílico permanente es imprimible por transferencia térmica
- Aprobado por UL; aceptado por CSA
- Cumple los requisitos de un material libre de halógenos según la norma DIN VDE 0472 parte 815
- Temperatura de servicio de -70 a 110 °C (de -94 a 230 °F)
- Los productos Brady Authentic están perfectamente adaptados a las impresoras Brady, con lo que ofrecen una mejor comunicación con la impresora, una interacción fluida con la aplicación móvil, y un mayor rendimiento y fiabilidad
- Para imprimir este material se requiere una cinta. Utilice el número de referencia M7-R6000
Especificaciones
Halogen-free (DIN VDE 0472 Part 815) | |
Permanent Acrylic | |
White | |
Label | |
Single-side Printable | |
Labels | |
Barcode Labeling, Circuit Board Labeling, Component and Equipment Labeling, General Identification, Inventory and Inspection Labeling | |
1 Label | |
250 etiquetas | |
-94°F to +230°F | |
0.003 in. | |
25.4 x 25.4 mm | |
1 in | |
25.4 mm |
M7-19-423 | |
None | |
Gloss | |
Polyester | |
Thermal Transfer | |
No estéril | |
M710, BMP71 | |
-70°C | |
Square | |
De -70 °C a +110 °C | |
0.076 mm | |
1 in | |
25.4 mm |