Learn More
Brady™ Etiquetas multiusos de poliéster para entornos adversos para las impresoras M710 y BMP71
Etiquetas multiusos de poliéster para entornos adversos para las impresoras M710 y BMP71
45.95€ - 78.85€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | Halogen-free (DIN VDE 0472 Part 815) |
---|---|
Tipo de adhesivo | Permanent Acrylic |
Recubrimiento | None |
Color | White |
Acabado | Gloss |
Código de producto | Marca | Dimensions (LxW) | Forma | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Dimensions (LxW) | Forma | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
17859154
|
Brady™
173422 |
4.75 x 25.4 mm | Rectángulo |
76.55€
paquete de 750 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17818944
|
Brady™
173425 |
6.35 x 22.86 mm | Rectángulo |
72.15€
paquete de 750 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17848814
|
Brady™
173421 |
6.99 x 25.4 mm | Rectángulo |
78.85€
paquete de 750 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17899044
|
Brady™
173419 |
9.53 x 25.4 mm | Rectángulo |
64.90€
paquete de 500 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17849194
|
Brady™
173412 |
12.7 x 25.4 mm | Rectángulo |
64.90€
paquete de 500 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17888864
|
Brady™
173400 |
25.4 x 25.4 mm | Square |
45.95€
paquete de 250 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- El poliéster permanente (B-423) es ideal para la identificación de placas de circuitos impresas y componentes electrónicos, etiquetas de códigos de barras, placas de características y la identificación de paneles solares.
- El acabado blanco brillante con acrílico permanente es imprimible por transferencia térmica
- Aprobado por UL; aceptado por CSA
- Cumple los requisitos de un material libre de halógenos según la norma DIN VDE 0472 parte 815
- Temperatura de servicio de -70 a 110 °C (de -94 a 230 °F)
- Los productos Brady Authentic están perfectamente adaptados a las impresoras Brady, con lo que ofrecen una mejor comunicación con la impresora, una interacción fluida con la aplicación móvil, y un mayor rendimiento y fiabilidad
- Para imprimir este material se requiere una cinta. Utilice el número de referencia M7-R6000
Especificaciones
Halogen-free (DIN VDE 0472 Part 815) | |
None | |
Gloss | |
Polyester | |
Thermal Transfer | |
No estéril | |
M710, BMP71 | |
-70°C | |
De -70 °C a +110 °C | |
0.076 mm |
Permanent Acrylic | |
White | |
Label | |
Single-side Printable | |
Labels | |
Barcode Labeling, Circuit Board Labeling, Component and Equipment Labeling, General Identification, Inventory and Inspection Labeling | |
1 Label | |
-94°F to +230°F | |
0.003 in. |