Learn More
Horst™ Cinta calefactora HB
139.00€ - 162.08€
Especificaciones
Tensión | 230 V |
---|---|
Modelo | HB |
Longitud del cable de alimentación (métrico) | 0,5 m |
Anchura (métrico) | 30 mm |
Tipo de producto | Cinta de calefacción |
Código de producto | Marca | Vataje | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Vataje | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10799632
|
Horst™
20202 |
250 W | 1,0 m |
139.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 07-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10097021
|
Horst™
20203 |
350 W | 1,5 m |
150.80€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 07-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10250732
|
Horst™
20204 |
500 W | 2,0 m |
162.08€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 07-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Especificaciones
230 V | |
0,5 m | |
Cinta de calefacción |
HB | |
30 mm | |
Para radios de bobinado muy pequeños |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Horst™ Cinta calefactora HB