Learn More
Gibco™ HBSS, calcio, magnesio
HBSS, calcio, magnesio
Marca: Gibco™ 24020141
Detalles adicionales : Peso : 0.10500kg
Descripción
La solución salina equilibrada de Hanks (HBSS) se utiliza para diversas aplicaciones de cultivos celulares, como el lavado de células antes de la disociación, el transporte de células o tejido, la dilución de células para el recuento y la preparación de reactivos. Las formulaciones con calcio y magnesio se utilizan generalmente como medios de transporte o para la preparación de reactivos. Ofrecemos una gran variedad de formulaciones de HBSS Gibco™ para una amplia gama de aplicaciones de cultivos celulares. Busque la formulación adecuada mediante la herramienta de selección de medios.Uso previsto del producto
Para diagnóstico in vitro. PRECAUCIÓN: no está indicado para uso terapéutico en humanos ni en animales. Los usos que vayan más allá del uso previsto podrían infringir la legislación local.
Sistema de fabricación y calidad conforme con las buenas prácticas de fabricación actuales
El HBSS Gibco™ se fabrica en unas instalaciones conformes con las buenas prácticas de fabricación actuales situadas en Paisley, Escocia (Reino Unido). Las instalaciones están registradas en la Agencia estadounidense de alimentos y medicamentos (FDA) como fabricante de dispositivos médicos y están certificadas según la norma ISO 13485. Para la continuidad de la cadena de suministro, ofrecemos un producto de HBSS Gibco™ idéntico fabricado en nuestras instalaciones de Grand Island (EE. UU.) (24020-117). Estas instalaciones están registradas en la FDA como fabricante de dispositivos médicos y están certificadas según la norma ISO 13485.
Especificaciones
Normas ISO 13485, FDA | |
Solución salina equilibrada de Hanks, 20 x 100 ml, líquido, concentración 1X, pH de 7,0 a 7,4, con glucosa, calcio, magnesio, bicarbonato sódico, rojo de fenol, 36 meses de vida útil, para el cultivo de células de mamíferos | |
Líquido | |
Glucosa, Calcio, Magnesio, Bicarbonato sódico, Rojo de fenol | |
Desde 7,0 hasta 7,4 | |
Para uso diagnóstico in vitro |
De 15 a 30 °C | |
1 X | |
Solución salina equilibrada de Hanks | |
Cultivo de células de mamífero | |
20 x 100 mL |