Learn More
Gibco™ HBSS, calcio, magnesio
HBSS, calcio, magnesio
13.53€ - 349.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | Normas ISO 13485, FDA |
---|---|
Contenido y almacenamiento | De 15 a 30 °C |
Concentración | 1 X |
Formulario | Líquido |
Tipo de producto | Solución salina equilibrada de Hanks |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11550616
|
Gibco™
24020083 |
100 mL |
13.53€
100 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11560616
|
Gibco™
24020091 |
500 mL |
33.75€
500 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11580616
|
Gibco™
24020141 |
20 x 100 mL |
219.00€
2000 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11570616
|
Gibco™
24020133 |
10 x 500 mL |
349.00€
1 set |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
La solución salina equilibrada de Hanks (HBSS) se utiliza para diversas aplicaciones de cultivos celulares, como el lavado de células antes de la disociación, el transporte de células o tejido, la dilución de células para el recuento y la preparación de reactivos. Las formulaciones con calcio y magnesio se utilizan generalmente como medios de transporte o para la preparación de reactivos. Ofrecemos una gran variedad de formulaciones de HBSS Gibco™ para una amplia gama de aplicaciones de cultivos celulares. Busque la formulación correcta con la herramienta de selección de medios.Uso previsto del producto
Para diagnóstico in vitro. PRECAUCIÓN: no está indicado para uso terapéutico en humanos ni en animales. Los usos que vayan más allá del uso previsto podrían infringir la legislación local.
Sistema de fabricación y calidad conforme con las buenas prácticas de fabricación actuales
El HBSS Gibco™ se fabrica en unas instalaciones conformes con las buenas prácticas de fabricación actuales situadas en Paisley, Escocia (Reino Unido). Las instalaciones están registradas en la Agencia estadounidense de alimentos y medicamentos (FDA) como fabricante de dispositivos médicos y están certificadas según la norma ISO 13485. Para la continuidad de la cadena de suministro, ofrecemos un producto de HBSS Gibco™ idéntico fabricado en nuestras instalaciones de Grand Island (EE. UU.) (24020-117). Estas instalaciones están registradas en la FDA como fabricante de dispositivos médicos y están certificadas según la norma ISO 13485.
Especificaciones
Normas ISO 13485, FDA | |
1 X | |
Solución salina equilibrada de Hanks | |
Cultivo de células de mamífero | |
Para uso diagnóstico in vitro |
De 15 a 30 °C | |
Líquido | |
Glucosa, Calcio, Magnesio, Bicarbonato sódico, Rojo de fenol | |
Desde 7,0 hasta 7,4 |
Seguridad y manipulación
missing translation for 'shelfLife' : 36 meses