missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
HDAC1 Mouse anti-Human, Mouse, Rat, CoraLite 555, Clone: 4C4G7, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Proteintech CL555-66085-20UL
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
HDAC1 Monoclonal antibody apecifically detetects HDAC1 antigen in Human, Mouse, Rat Samples. It is validated for Immunofluorescence.Especificaciones
HDAC1 | |
Monoclonal | |
1000 ug/mL | |
PBS with 50% Glycerol, 0.05% Proclin300, 0.5% BSA, pH 7.3. | |
HDAC1 | |
HDAC1 fusion protein Ag19128 | |
20 μL | |
3065 | |
Store at -20°C. Avoid exposure to light. | |
IgG1 |
Immunofluorescence | |
4C4G7 | |
CoraLite 555 | |
BC000301 | |
Mouse | |
Protein G purification | |
Primary | |
Human, Mouse, Rat | |
Liquid |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
HDAC1 Mouse anti-Human, Mouse, Rat, CoraLite 555, Clone: 4C4G7, Proteintech > 20 μL; CoraLite 555
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido