Learn More
HDAC1 Mouse anti-Human, Mouse, Rat, CoraLite 555, Clone: 4C4G7, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
145.00€ - 450.00€
Especificaciones
Antígeno | HDAC1 |
---|---|
Clon | 4C4G7 |
Aplicaciones | Immunofluorescence |
Clasificación | Monoclonal |
Conjugado | CoraLite 555 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17731359
|
Proteintech
CL555-66085-20UL |
20 μL |
145.00€
20 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
17629906
|
Proteintech
CL555-66085-100UL |
100 μL |
450.00€
100 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
HDAC1 Monoclonal antibody apecifically detetects HDAC1 antigen in Human, Mouse, Rat Samples. It is validated for Immunofluorescence.Especificaciones
HDAC1 | |
Immunofluorescence | |
CoraLite 555 | |
Mouse | |
PBS with 50% Glycerol, 0.05% Proclin300, 0.5% BSA, pH 7.3. | |
3065 | |
HDAC1 fusion protein Ag19128 | |
Primary | |
Store at -20°C. Avoid exposure to light. |
4C4G7 | |
Monoclonal | |
Liquid | |
Human, Mouse, Rat | |
BC000301 | |
HDAC1 | |
IgG1 | |
Protein G purification |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
HDAC1 Mouse anti-Human, Mouse, Rat, CoraLite 555, Clone: 4C4G7, Proteintech