Learn More
Kartell™ Embudos analíticos de polipropileno
Fabricados con polipropileno para ofrecer una mayor resistencia y durabilidad. Los embudos analíticos de polipropileno Kartell™ están diseñados específicamente para su uso en química analítica.
Marca: Kartell™ 0014800
106.95 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21745" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Fabricado con polipropileno para una mayor resistencia y durabilidad. Los embudos analíticos de polipropileno Kartell™ están diseñados específicamente para su uso en química analítica.
- Utiliza papel de filtro de tamaño estándar
- Lados con ángulo de 60° con nervaduras internas y externas para acelerar la filtración y evitar el bloqueo de presión
- Resiste temperaturas de hasta 135 °C durante periodos cortos
- Esterilizable en autoclave a 121 °C durante 20 minutos
- Adecuado para productos alimenticios
Especificaciones
66 mm | |
Polipropileno | |
Sí | |
62 mm |
50 ml | |
112 mm | |
Adecuado para productos alimenticios | |
135 °C |