Learn More
Fisherbrand™ Gradilla de alambre con revestimiento de HDPE
La gradilla de alambre con revestimiento de HDPE es una gradilla duradera para el transporte o la manipulación de muestras. Resistente a productos químicos y apta para tubos y frascos de fondo cónico, redondeado o plano, o de plástico.
Marca: Fisherbrand™ 120764F
Descripción
- Gradillas de alambre con revestimiento de HDPE resistente a productos químicos
- Las gradillas pueden utilizarse a temperaturas entre -40 °C y 121 °C
- Compatible con todas las marcas y tipos de tubos de fondo cónico, redondeado o plano, vidrio o plástico, tubos y/o frascos
- Los pocillos cuadrados y los tres niveles de cubierta ayudan a mantener los tubos seguros
- Esterilizable en autoclave
- Soporte de fondo ranurado
Especificaciones
Rack para tubos | |
Esterilizable en autoclave | |
Tubos | |
No estéril | |
1 | |
240 x 90 mm | |
240 mm | |
90 mm | |
80 mm | |
16-20 mm |
4 x 10 | |
Azul | |
Alambre con revestimiento de HDPE | |
48 | |
240 x 90 x 80 mm | |
240 x 90 x 80 mm | |
9,50 in | |
3,90 in | |
3,10 in |