Learn More
Buerkle™ Tomamuestras desechables PowderDispo
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Diseñado para tomar muestras de secciones transversales de sustancias de polvos o sustancias ligeramente cohesivas. Los tomamuestras desechables PowderDispo Buerkle™ pueden tomar muestras de bolsas o recipientes similares con su lanceta. Hay disponibles versiones estériles y no estériles.
Marca:  Buerkle™ 5393-5521
172.91 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23894" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10035524
  • 240.00€ / paquete de 20
En stock
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Tomamuestras desechable ideal para muestras de sección transversal de polvo o ligeramente sustancias cohesivas
  • Se pueden tomar muestras completas de todas las capas de bolsas o más pequeñas contenedores con la lanza
  • Sala limpia fabricada
  • Las variedades estériles se esterilizan mediante rayos gamma
Especificaciones
Especificaciones
Sampler
No esterilizable en autoclave
100 mL
Estéril
500 mm
HDPE
3,38 oz
Sí
21 mm