Learn More
Kartell™ Embudos de uso general de HDPE
Fabricados con HDPE para ofrecer una solidez óptima y resistencia química. Los embudos de uso general de HDPE Kartell™ proporcionan seguridad y precisión en el llenado de frascos en el laboratorio.
Marca:  Kartell™ 0017200
14.73 EUR hasta el 2024-11-29
Use el código promocional "21718" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15783179
  • 17.20€ / paquete de 10
En stock
para ver el stock
Edge
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Fabricadas con HDPE para una óptima solidez y resistencia química.Los embudos de uso general de HDPE de Kartell™ proporcionan seguridad y precisión en el llenado de botellas en el laboratorio.
  • Adecuado para una amplia gama de líquidos
  • El reborde reduce el posible desbordamiento
  • La acanaladura exterior elimina la contrapresión
  • Argolla colgante para almacenamiento
Especificaciones
Especificaciones
110 mm
14,7mm
Adecuado para una amplia gama de líquidos
300 ml
Polietileno de alta densidad (HPDE)
38 mm