Learn More
Kartell™ Embudos de uso general de HDPE
Fabricados con HDPE para ofrecer una solidez óptima y resistencia química. Los embudos de uso general de HDPE Kartell™ proporcionan seguridad y precisión en el llenado de frascos en el laboratorio.
12.95€ - 25.75€
Especificaciones
Material | Polietileno de alta densidad (HPDE) |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Adecuado para una amplia gama de líquidos |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Diámetro del tubo (métrico) | Diámetro del área superior (métrico) | Longitud del tubo (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Diámetro del tubo (métrico) | Diámetro del área superior (métrico) | Longitud del tubo (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
15845587
|
Kartell™
0417100 |
100 ml | 13 ml | 80 mm | 27 mm |
12.95€
paquete de 10 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
15783179
|
Kartell™
0017200 |
300 ml | 14,7mm | 110 mm | 38 mm |
17.20€
paquete de 10 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
15793179
|
Kartell™
0017300 |
450 ml | 20 mm | 130 mm | 43 mm |
25.75€
paquete de 10 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
Descripción
Fabricadas con HDPE para una óptima solidez y resistencia química.Los embudos de uso general de HDPE de Kartell™ proporcionan seguridad y precisión en el llenado de botellas en el laboratorio.
- Aptos para una gama amplia de líquidos
- Saliente en el borde para reducir el posible desbordamiento
- El acanalado exterior elimina la contrapresión
- Argolla para colgar y almacenar
Especificaciones
Polietileno de alta densidad (HPDE) | |
Adecuado para una amplia gama de líquidos |