Learn More
VITLAB™ Cuchara dosificadora de HDPE
Use these corrosion resistant scoops for applications in the food industry. VITLAB™ HDPE Measuring Scoops are lighter than metal, don’t dent and feature good chemical resistance.
Marca:  VITLAB™ 40393
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10097141
  • 23.80€ / paquete de 12
Fecha estimada de envío: 03-02-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Forma cónica con borde de relleno cónico
Especificaciones
Especificaciones
Cuchara medidora
Cónicos
Natural
Polietileno de alta densidad (HPDE)
110 mL
Adecuadas como pesaje