Learn More
Buerkle™ Frasco cuadrado de cuello estrecho Código de producto.: 10785164
Añadir a la cesta
Buerkle™ Frasco cuadrado de cuello estrecho
Código de producto. 10785164 Tienda Bürkle Productos
20 mL
Click to view available options
Capacidad (métrico):
20 mL
50 mL
100 mL
Código de producto. 10785164
Marca: Buerkle™ 03310020
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Rentable frasco cuadrado para el envasado y almacenamiento de líquidos, polvos y gránulos.
  • HDPE, transparentes, a prueba de roturas
  • Zona de etiquetado especial para etiquetas o rotulación manual
  • A prueba de fugas
Especificaciones
Capacidad (métrico) 20 mL
Color Transparente
Diámetro interior del cuello (métrico) 13 mm
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
Longitud (métrico) 27 mm
Cantidad 1
Anchura (métrico) 27 mm
Tamaño de rosca (métrico) 18 mm
Closure Included Sí
Boca Estrecha
Altura (métrico) 51 mm
Título del producto
Buerkle™ Frasco cuadrado de cuello estrecho >