Learn More
Kautex™ Frasco de cuello estrecho de HDPE natural series 308/310
Utilice este frasco de cuello estrecho de HDPE Kautex™ series 308/310 para envasado, envío de muestras, envío por correo y almacenamiento. Adecuado para el llenado y el transporte de líquidos peligrosos, cuenta con un campo de etiquetado rebajado con tamaños de 1000 y 2500 ml y con aprobación de la ONU para líquidos.
Marca: Kautex™ 2000084152
Detalles adicionales : Peso : 6.30000kg
Descripción
- Optimized handle for safe and comfortable handling.
- Recessed labelling field with sizes 1000 and 2500 mL.
- GL 45 neck, three different types of closures available
- leakproof
- UN approved for liquids
Especificaciones
1 l | |
28.7 mm | |
HDPE | |
UN 3H1/X1.9/250 | |
211.8 mm | |
96 mm |
Natural | |
Envasado, envío de muestras, envío por correo, almacenamiento | |
Forma estrecha | |
Boca estrecha | |
Frasco de cuello estrecho |