Learn More
Kautex™ Frasco rectangular de cuello estrecho de HDPE natural
Marca: Kautex™ 2000070523
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Alta estabilidad: lateral acanalado para un agarre seguro
- Rectangular, color natural
- Tapones no incluidos, se venden por separado
Especificaciones
1 L | |
19 mm | |
Polietileno de alta densidad (HPDE) | |
No | |
Cuadrada | |
Frasco de cuello estrecho |
Natural | |
Almacenamiento, envasado, dispensación, envío por correo | |
Estrecha | |
Estrecha | |
222.5 mm |
Título del producto
Kautex™ Frasco rectangular de cuello estrecho de HDPE natural > Capacidad:1 l
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido