Learn More
Kautex™ Frasco rectangular de cuello estrecho de HDPE natural
Marca:  Kautex™ 2000070522
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17838107
  • 564.00€ / paquete de 205
Fecha estimada de envío: 23-06-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Alta estabilidad: lateral acanalado para un agarre seguro
  • Rectangular, color natural
  • Tapones no incluidos, se venden por separado
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
0.5 L
19 mm
Polietileno de alta densidad (HPDE)
No
Cuadrada
Frasco de cuello estrecho
Natural
Almacenamiento, envasado, dispensación, envío por correo
Estrecha
Estrecha
180 mm
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Kautex™ Frasco rectangular de cuello estrecho de HDPE natural > Capacity: 0.5L