missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Masterflex™ HDPE Straight Barbed Union
Marca: Masterflex™ 30612-09
Detalles adicionales : Peso : 0.04500kg
Especificaciones
Unión dentada recta | |
4,76 mm | |
-53 °C | |
de 65 °C |
Esterilizable en autoclave | |
Polietileno de alta densidad (HPDE) | |
10/pack |