Learn More
Masterflex™ HDPE Straight Barbed Union
25.05€ - 32.80€
Especificaciones
Tipo de producto | Unión dentada recta |
---|---|
Material | Polietileno de alta densidad (HPDE) |
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) | -53 °C |
Cantidad de embalaje | 10/pack |
MaxOperatingTempMetric | de 65 °C |
Código de producto | Marca | Diámetro interior (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro interior (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
12344578
|
Masterflex™
30612-21 |
12,7 mm |
27.05€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 16-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12354578
|
Masterflex™
30612-25 |
15,8 mm |
27.05€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 23-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12364578
|
Masterflex™
30612-29 |
19,05 mm |
30.90€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 30-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12374578
|
Masterflex™
30612-33 |
25,4 mm |
32.80€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 23-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12314578
|
Masterflex™
30612-09 |
4,76 mm |
25.05€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 30-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12334578
|
Masterflex™
30612-17 |
9,52 mm |
27.05€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 23-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Especificaciones
Unión dentada recta | |
-53 °C | |
de 65 °C |
Polietileno de alta densidad (HPDE) | |
10/pack |