Learn More
Masterflex™ HDPE Straight Barbed Union
Marca: Masterflex™ 30612-29
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Especificaciones
Unión dentada recta | |
Polietileno de alta densidad (HPDE) | |
10/pack |
19,05 mm | |
-53 °C | |
de 65 °C |