Learn More
Buerkle™ Frascos para reactivos cuadrados de cuello ancho de HDPE
Tienda Bürkle Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
50 ml
100 mL
250 mL
500 ml
750 mL
1000 mL
1500 mL
2500 mL
4000 ml
Descripción
- HDPE, transparente
- Tapón de rosca azul de PP a prueba de manipulaciones
- Homologación de la ONU para productos a granel
Especificaciones
Especificaciones
Capacidad (métrico) | 1000 mL |
Color | Transparente |
Diámetro interior del cuello (métrico) | 43 mm |
Material | Polietileno de alta densidad (HPDE) |
Longitud (métrico) | 85 mm |
Anchura (métrico) | 85 mm |
Tamaño de rosca (métrico) | 54 mm |
Color del tapón | Azul |
Certificaciones/conformidad | Aprobación UN |
Closure Included | Sí |
Mostrar más |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Título del producto
Buerkle™ Frascos para reactivos cuadrados de cuello ancho de HDPE >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido