Learn More
Buerkle™ Tomamuestras desechables ZoneDispo
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
The ZoneDispo Disposable Sampler all-layer sampler is used in sampling to collect a representative all-layer sample from three different layers. Suitable for free-flowing powders and small-grain granulates. The collected sample can be secured and transported in the closed sampler.
Marca:  Buerkle™ 5393-4420
235.74 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23894" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10003992
  • 276.00€ / paquete de 20
En stock
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Polietileno de alta densidad (HPDE)
  • Diámetro: 21 mm
  • Sala limpia fabricada
  • Envasado individual
  • Opcionalmente esterilizado por rayos gamma
Especificaciones
Especificaciones
Sampler
100 mL
No estéril
25 mm
24,89 mm
HDPE
Sí
25 mm
500 mm