Learn More
Buerkle™ Tomamuestras desechables ZoneDispo
El muestreador desechable ZoneDispo es un muestreador de todas las capas y se utiliza en el muestreo para recoger una muestra representativa de todas las capas de tres capas diferentes. Adecuado para polvos de flujo libre y granulados de grano pequeño. La muestra recogida se puede asegurar y transportar en el muestreador cerrado.
276.00€ - 374.00€
Especificaciones
Material | HDPE |
---|---|
Esterilizables en autoclave | Not Autoclavable |
Desechables | Sí |
No. of Chambers | 3 |
Certificaciones/conformidad | EU food requirements and FDA regulations |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Longitud (métrico) | Esterilidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Longitud (métrico) | Esterilidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10003992
![]() ![]() |
Buerkle™
5393-4420 |
100 mL | 500 mm | No estéril |
276.00€
paquete de 20 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11931581
![]() ![]() |
Buerkle™
5393-4421 |
100 mL | 500 mm | Estéril |
312.00€
paquete de 20 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10696003
![]() ![]() |
Buerkle™
5393-4430 |
200 ml | 1000 mm | No estéril |
325.00€
paquete de 20 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15531731
![]() ![]() |
Buerkle™
5393-4431 |
200 mL | 1000 mm | Estéril |
374.00€
paquete de 20 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- Polietileno de alta densidad (HPDE)
- Diámetro: 21 mm
- Sala limpia fabricada
- Envasado individual
- Opcionalmente esterilizado por rayos gamma
Especificaciones
HDPE | |
Sí | |
EU food requirements and FDA regulations |
Not Autoclavable | |
3 | |
25 mm |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Buerkle™ Tomamuestras desechables ZoneDispo