Learn More
Buerkle™ Tomamuestras desechables ZoneDispo
El muestreador desechable ZoneDispo es un muestreador de todas las capas y se utiliza en el muestreo para recoger una muestra representativa de todas las capas de tres capas diferentes. Adecuado para polvos de flujo libre y granulados de grano pequeño. La muestra recogida se puede asegurar y transportar en el muestreador cerrado.
Marca: Buerkle™ 5393-4421
Descripción
- Polietileno de alta densidad (HPDE)
- Diámetro: 21 mm
- Sala limpia fabricada
- Envasado individual
- Opcionalmente esterilizado por rayos gamma
Especificaciones
Sampler | |
Not Autoclavable | |
Sí | |
3 | |
25 mm |
HDPE | |
100 mL | |
Estéril | |
EU food requirements and FDA regulations | |
500 mm |
Videos
-
Buerkle Disposable zone samplers MultiDispo, ZoneDispo, TargetDispo
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
244124 | Certificado de conformidad | 04/11/2024 | 5393-4421 |
242996 | Certificado de conformidad | 04/09/2024 | 5393-4421 |
233882 | Certificado de conformidad | 13/09/2023 | 5393-4421 |
220934 | Certificado de conformidad | 02/05/2022 | 5393-4421 |
224220 | Declaration of Conformity | 07/11/2022 | 5393-4421 |