Learn More
Buerkle™ Tomamuestras desechables ZoneDispo
El muestreador desechable ZoneDispo es un muestreador de todas las capas y se utiliza en el muestreo para recoger una muestra representativa de todas las capas de tres capas diferentes. Adecuado para polvos de flujo libre y granulados de grano pequeño. La muestra recogida se puede asegurar y transportar en el muestreador cerrado.
Marca: Buerkle™ 5393-4430
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Polietileno de alta densidad (HPDE)
- Diámetro: 21 mm
- Sala limpia fabricada
- Envasado individual
- Opcionalmente esterilizado por rayos gamma
Especificaciones
Sampler | |
No esterilizable en autoclave | |
200 ml | |
No estéril | |
EU food requirements and FDA regulations | |
1000 mm |
HDPE | |
6,76 oz | |
Sí | |
3 | |
25 mm |
Título del producto
Buerkle™ Tomamuestras desechables ZoneDispo > Longitud: 1000 mm; capacidad: 200 ml; no estéril
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido