Learn More
Heidolph Instruments Bloques calefactores
Aumente su rendimiento de trabajo diario de forma significativa y reduzca los tiempos totales de proceso mediante el intercambio rápido de los bloques Heat-On.
Marca:  Heidolph Instruments 505-80076-00
Detalles adicionales : Peso : 4.04100kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10297733
  • 1160.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 22-08-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Para uso con soporte multipocillo
Especificaciones
Especificaciones
5 l
500°F
Bloque calefactor
Para soporte de multipocillos
260°C
Aluminum