Learn More
Heidolph Instruments Bloques calefactores
Aumente su rendimiento de trabajo diario de forma significativa y reduzca los tiempos totales de proceso mediante el intercambio rápido de los bloques Heat-On.
464.00€ - 1160.00€
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) | Para soporte de multipocillos |
---|---|
máx. (imperial) | 500°F |
Temperatura (métrico) | 260°C |
Tipo | Bloque calefactor |
Material | Aluminum |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10247733
|
Heidolph Instruments
505-80067-00 |
250 ml |
464.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 19-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10782224
|
Heidolph Instruments
505-80069-00 |
500 ml |
621.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 22-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10483295
|
Heidolph Instruments
505-80073-00 |
2000 ml |
710.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 09-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10297733
|
Heidolph Instruments
505-80076-00 |
5 l |
1160.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 22-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- The high temperature range provides unlimited safety for applications up to 260°C
- A unique PFA coating on the aluminum Heat-On body allows for superior chemical resistance and many years of service life
- Control temperature precisely inside the vessel or on the heating block with a thermocouple port that provides actual block temperature back to your MR Series hotplate
- Increase your daily work throughput significantly and reduce your over all process times by quick changing of Heat-On blocks
- 1000 mL of water heats up 66% faster than conventional oil baths
- 150 mL flask of water boils in less than 11 minutes
- Each Heat-On block is a stand-alone product that can be placed directly onto the stirring hotplate
- For use with multi well holder
Especificaciones
Para soporte de multipocillos | |
260°C | |
Aluminum |
500°F | |
Bloque calefactor |