Learn More
Heidolph Instruments Bloques calefactores
Aumente su rendimiento de trabajo diario de forma significativa y reduzca los tiempos totales de proceso mediante el intercambio rápido de los bloques Heat-On.
Marca:  Heidolph Instruments 505-80073-00
674.50 EUR hasta el 2024-07-30
Use el código promocional "21657" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 3.00000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10483295
  • 710.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 09-08-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
    • El intervalo de temperatura alta proporciona seguridad ilimitada para aplicaciones de hasta 260 °C.
    • El cuerpo del bloque Heat-On de aluminio cuenta con un revestimiento de PFA único que permite una resistencia química superior y muchos años de vida útil.
    • Controle la temperatura con precisión dentro del recipiente o en el termobloque gracias a un puerto de termopar que proporciona la temperatura real del bloque a su placa calefactora de la serie MR.
    • Aumente su rendimiento de trabajo diario de forma significativa y reduzca los tiempos totales de proceso mediante el intercambio rápido de los bloques Heat-On.
    • 1000 ml de agua se calienta hasta un 66 % más rápido que los baños de aceite convencionales
    • 150 ml de matraz de agua hierven en menos de 11 minutos.
    • Cada bloque Heat-On es un producto independiente que se puede colocar directamente en la placa calefactora con agitación.
Especificaciones
Especificaciones
2000 ml
500°F
Bloque calefactor
Para soporte de multipocillos
260°C
Aluminum