Learn More
Fisherbrand™ Sellador térmico con cortador
Selle bolsas, hojas o tubos de forma rápida y eficaz. El sellador térmico con cortador Fisherbrand™ incorpora un elemento calefactor seguro que solo está caliente cuando está en uso. La perilla de sincronización permite ajustar la duración del sellado. La unidad de 450 W (220/230 VCA) incluye un kit de piezas de repuesto. Disponible con enchufe para Reino Unido o Europa.
308.00€ - 348.00€
Especificaciones
Tipo | Commercial Pouch Sealer |
---|---|
Dimensiones (Pr x An x Al) | 446 × 86 × 166 mm (cerrado) |
Para utilizar con (equipo) | Bolsas, hojas o tubos planos de polietileno o polipropileno |
Incluye | Kit de piezas de repuesto (dos palas, dos elementos de calefacción y dos paños de PTFE) y cable de alimentación de 153 cm |
Tiempo de sellado | Ajustable, de 1 a 8 segundos |
Produktcode | Marke | Descripción | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Descripción | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
15350360
|
Fisherbrand™
HS28270 |
Enchufe del Reino Unido |
308.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 02-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
15360360
|
Fisherbrand™
HS120289 |
Cont. Conector de Europa/Israel |
348.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
||||||
Beschreibung
Selle bolsas, hojas o tubos de forma rápida y eficaz. El sellador térmico con cortador Fisherbrand™ incorpora un elemento de calefacción seguro que solo está caliente cuando está en uso. El mando de temporización permite ajustar la duración del sellado. La unidad de 450 W (220/230 VCA) incluye un kit de piezas de repuesto. Disponible con enchufe para Reino Unido o Europa.
- Selle bolsas de polietileno o polipropileno, hojas o tubos planos de 0,01 a 0,8 mm de grosor.
- La hoja deslizante elimina el exceso de material a 19 mm de la junta
- El elemento calefactor mide 310 mm de largo y solo está caliente cuando se sella.
- La perilla de sincronización asegura un sellado seguro.
- Simplemente gire la perilla para ajustar el tiempo (de 1 a 8 segundos)
- Presione el asa hacia abajo
- Retírelo cuando la luz indique que el ciclo ha finalizado
- Incluye kit de piezas de repuesto (los kits de piezas de repuesto adicionales se pueden solicitar por separado):
- Dos cuchillas adicionales
- Dos elementos calefactores adicionales
- Dos paños de PTFE adicionales
Spezifikation
Commercial Pouch Sealer | |
Bolsas, hojas o tubos planos de polietileno o polipropileno | |
Ajustable, de 1 a 8 segundos |
446 × 86 × 166 mm (cerrado) | |
Kit de piezas de repuesto (dos palas, dos elementos de calefacción y dos paños de PTFE) y cable de alimentación de 153 cm |
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.