Learn More
Thermo Scientific™ Sellos por calor para instrumentos de sellado por calor para microplacas ALPS™
Ahorre tiempo y dinero además de mejorar la integridad del sellado con estos instrumentos de sellado por calor para microplacas. Este sistema ofrece la posibilidad de recuperar las muestras y sellar la placa de nuevo.
Marca: Thermo Scientific™ AB-3720
1475.28 EUR hasta el 2025-06-30
Use el código promocional "25075" para aplicar la oferta.
Descripción
El sellado de microplacas por calor Thermo Scientific™ es ideal para aplicaciones de almacenamiento.
Las ventajas sobre otros métodos para el sellado de placas comprenden desde el ahorro en tiempo y costes a la integridad del sellado. Cuando se hace un sellado por calor, el material sellante se coloca primero sobre la placa, que deberá tener un borde sobresaliendo alrededor de cada pocillo. Tras aplicar el calor de manera uniforme durante varios segundos, el material sellante se une al borde sobresaliente para sellar cada pocillo herméticamente. El sellado por calor ofrece la posibilidad de sellar la placa de nuevo tras recuperar las muestras.
- Adecuado para PCR (requiere la presión de una tapa calefactada con rosca)
- Se puede perforar fácilmente
- La unión desprendible se puede retirar con la mano
- La lámina de 20 μm es incluso más fácil de perforar y es adecuada para varias capas
- Recomendado para su uso con:
- Intervalo de integridad de los cierres: -80 °C a +80 °C (+120 °C con la presión adecuada de la tapa del ciclador)
Especificaciones
Papel de aluminio | |
Aluminio | |
No esterilizable en autoclave | |
1 | |
610 m x 78 mm | |
General; a largo plazo | |
ALPS5000 y ALPS 3000 | |
Abgene™ | |
No | |
De -80 °C a +120 °C | |
Polipropileno, polietileno | |
Sí |
Reactivos para ciencias de la vida, DMSO | |
No estéril | |
96 | |
1 | |
Ideal para la gestión de compuestos y aplicaciones de detección de alto rendimiento, adecuadas para PCR | |
Roll | |
Cierre térmico automatizado | |
Polipropileno | |
Sí | |
Todas las formas de pocillos | |
General |
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Precisión al alcance de la mano
Domine la manipulación de líquidos con facilidad.Promo Code: 24122Expires: 2025-04-13
-
Thermo Scientific Matrix
Descuentos exclusivos en soluciones de almacenamiento: Tubos de almacenamiento, equipos y accesorios
Actualice su laboratorio con consumibles y equipos de almacenamiento de la máxima calidad a precios imbatibles.Promo Code: 25075Expires: 2025-06-30