Learn More
Fistreem International™ Heating Element, Loughborough Glass Water Still
Suitable replacement heating element for the reliable and robust Loughborough Glass Water Still. Fistreem International™ Heating Element, Loughborough Glass Water Still is heavy duty and chromium-plated.
Marca:  Fistreem International™ WH/A/250
Detalles adicionales : Peso : 1.00000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 13126000
  • 455.20€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 28-08-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
  • Heavy duty, 3kW, chromium plated heating element.
  • Thermostatically protected.
Especificaciones
Especificaciones
WGS-560/570 4.0 L and 8.0 L Stills
Heating Element
230 V
3000 w