Learn More
Fistreem International™ Heating Element, Loughborough Glass Water Still
Suitable replacement heating element for the reliable and robust Loughborough Glass Water Still. Fistreem International™ Heating Element, Loughborough Glass Water Still is heavy duty and chromium-plated.
455.20€
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) | WGS-560/570 4.0 L and 8.0 L Stills |
---|---|
Tipo | Heating Element |
Vataje | 3000 w |
Código de producto | Marca | Para utilizar con (equipo) | Tensión | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Para utilizar con (equipo) | Tensión | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
13116000
|
Fistreem International™
WH/A/220 |
WGS-560/570 4.0 L and 8.0 L Stills | 200 V |
455.20€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 25-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
13126000
|
Fistreem International™
WH/A/250 |
WGS-560/570 4.0 L and 8.0 L Stills | 230 V |
455.20€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 28-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
Descripción
- Heavy duty, 3kW, chromium plated heating element.
- Thermostatically protected.
Especificaciones
WGS-560/570 4.0 L and 8.0 L Stills | |
Heating Element | |
3000 w |