Learn More
Bibby Scientific™ Electromanto calefactor
Marca: Bibby Scientific™ 36104-65
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Especificaciones
250 ml | |
Forma de V | |
450 °C |
EMV0250/CEX1 | |
Electromanto calefactor |
Título del producto
Bibby Scientific™ Electromanto calefactor > Capacidad: 250 ml
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido